MABS1907
Anti-Ketohexokinase Isoform C Antibody, clone 5F1-3F5
clone 5F1-3F5, from mouse
Sinônimo(s):
EC: 2.7.1.3, Hepatic fructokinase, Fructokinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F1-3F5, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KHK(3795)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a represenative lot detected Ketohexokinase Isoform C in human liver tissue lysate.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Ketohexokinase Isoform C in human kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1