MABS155
Anti-phospho-GRK2 (Ser670) Antibody, clone 15G11.1
clone 15G11.1, from mouse, unconjugated
Sinônimo(s):
Beta-adrenergic receptor kinase 1, Beta-ARK-1, G-protein coupled receptor kinase 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15G11.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer670)
Informações sobre genes
human ... GRK2(156)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho-GRK2 in HeLa cell lysate.
Signaling
Hormones & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GRK2 in 10 µg of untreated and Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Untreated and Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cells
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1