05-465
Anti-GRK 2/3 (βARK 1/2) Antibody, clone C5/1.1
clone C5/1.1, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
G-protein coupled receptor kinase 2, adrenergic, beta, receptor kinase 1, beta adrenergic receptor kinase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C5/1.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, bovine, chicken, human, rabbit, pig
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Grk2(426000)
human ... GRK2(156)
mouse ... Grk2(282682) , Grk2(110355)
pig ... Grk2(100513842)
rat ... Grk2(25238)
Descrição geral
GRK2 phosphorylates the beta2 adrenergic receptor. It is a ubiquitous cytosolic enzyme that specifically phosphorylates the activated form of the beta-adrenergic and related G-protein-coupled receptors.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot of this antibody was used to immunoprecipitate GRK2/3 from transfected cells, as shown by an independent laboratory.
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.1-1 µg/mL of this lot detected GRK2/3 (βARK 1/2) in RIPA lysates from mouse 3T3/A31 fibroblasts. Previous lots of this antibody detected GRK2/3 in bovine brain cytosol preparation, rat L6 myoblasts, human A431 carcinoma and human HeLa cell RIPA lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1