MABS1289
Anti-T4 Lysozyme (T4L) Antibody, clone 6A6
clone 6A6, from mouse
Sinônimo(s):
Bacteriophage T4 endolysin, Bacteriophage T4 lysis protein, Bacteriophage T4 lysozyme, Bacteriophage T4 muramidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6A6, monoclonal
reatividade de espécies
phage T4
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epitope Tags & General Use
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1