MABS1171
Anti-MPST Antibody, clone 1H10.1
clone 1H10.1, from mouse
Sinônimo(s):
3-mercaptopyruvate sulfurtransferase, MpST, MST, tRNA thiouridine modification protein, TUM1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MPST(4357)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Toxicology & Drug Resistance
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected MPST in human heart and kidney tissue sections.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MPST in 10 µg of SHSY-5Y cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1