MABN869
Anti-DARPP-32 Antibody, clone 9B6.1
clone 9B6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B, DARPP-32, Dopamine- and cAMP-regulated neuronal phosphoprotein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9B6.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP1R1B(84152)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected DARPP-32 in human cerebral cortex and human testis tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DARPP-32 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1