MABN857
Anti-SYNE1 Antibody, clone 200A6
clone 200A6, from mouse
Sinônimo(s):
CPG2, Enaptin, Enaptin-165, Nesprin-1 Giant, Syne-1B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
200A6, monoclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Syne1(64009)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Electron Microscopy Analysis: A representative lot localized SYNE1 isoform CPG2 immunoreactivity colocalized with clathrin in the postsynaptic endocytic zone by immunoEM labeling of 60 nm thick serial sections of 4% paraformaldehyde-/0.1% glutaraldehyde-fixed rat neurons (Cottrell, J.R., et al. (2004). Neuron. 44(4):677-690).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunolocalized SYNE1 spliced isoform CPG2 on the dendritic spines, colocalized with clathrin, but segregated from the PSD and actin filaments in the spine head, by fluorescent immunocytochemistry staining of 4% formaldehyde-fixed, 0.3% Triton X-100-permeabilized rat hippocampal neurons. Target staining was greatly diminished among neurons received cellular CPG2 shRNA delivery (Cottrell, J.R., et al. (2004). Neuron. 44(4):677-690).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SYNE1 spliced isoform CPG2 as a ~110 kDa boublet band in rat cerebral cortex tissue extract and lysate from isolated rat cortical neurons. Target band detection was greatly diminished when using lysate from neurons following cellular CPG2 shRNA delivery (Cottrell, J.R., et al. (2004). Neuron. 44(4):677-690).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected the ~110 kDa SYNE1 spliced isoform CPG2 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1