MABN851
Anti-CRALBP Antibody, clone 3H9.1
clone 3H9.1, from mouse
Sinônimo(s):
Retinaldehyde-binding protein 1, Cellular retinaldehyde-binding protein, CRALBP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H9.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RLBP1(6017)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Sensory & PNS
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CRALBP in 10 µg of mouse retina tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1