MABN77
Anti-Potassium Channel Kv1.2 Antibody, clone K14/16
clone K14/16, from mouse
Sinônimo(s):
potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 2, potassium voltage-gated channel subfamily A member 2, Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.2, Voltage-gated potassium channel HBK5, potassium channel, Voltage-gated K(+) channel
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
K14/16, monoclonal
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNA2(3737)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Kv1.2 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1