MABN663
Anti-STMN2 Antibody, clone L5/1
clone L5/1, from mouse
Sinônimo(s):
Stathmin-2, Superior cervical ganglion-10 protein, Protein SCG10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
L5/1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Stmn2(84510)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected STMN2 in rat hippocampus tissue.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected STMN2 in cultured hippocampal neurons (Prof. J. Trimmer, University of Califnornia, Davis.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected STMN2 in 10 µg of SH-SY-5Y cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1