MABN624
Anti-Pan-QKI Antibody, clone N147/6
clone N147/6, from mouse
Sinônimo(s):
Protein quaking, Hqk, HqkI, QKI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N147/6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... QKI(9444)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Pan-QKI in rat hippocampus tissue (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected Pan-QKI in 10 µg of rat brain tissue.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected Pan-QKI in 10 µg of mouse brain membrane tissue.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Pan-QKI in RBM cell lysates and in COS cell lysates transfected with QKI-5, QKI-6, QKI-7, and QKI-7b (Prof. J. Trimmer, University of Califorina, Davis.).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Pan-QKI in 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain membrane tissue lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1