Documentos Principais
AB9906
Sigma-Aldrich
Anti-QKI-6 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Quaking Protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... QKI(9444)
Categorias relacionadas
Descrição geral
QKI is an RNA-binding protein that plays a central role in myelinization. Acts by regulating pre-mRNA splicing, mRNA export, mRNA stability and protein translation. It is regulated by alternative splicing.
Especificidade
QKI-6 (Quaking Protein). The antibody recognizes the ~38 kDa protein.
Imunogênio
Synthetic peptide from mouse QKI-6.
Aplicação
Anti-QKI-6 Antibody detects level of QKI-6 & has been published & validated for use in IP & WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
RNA Binding Protein (RBP)
forma física
Liquid.
Serum
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Nota de análise
Control
Positive Control: Glial cells, astrocytes and oligodendrocytes.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1