MABN504
Anti-VDAC1 Antibody, clone N152B/23
clone N152B/23, from mouse
Sinônimo(s):
Voltage-dependent anion-selective channel protein 1, VDAC-1, hVDAC1, Outer mitochondrial membrane protein porin 1, Plasmalemmal porin, Porin 31HL, Porin 31HM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N152B/23, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VDAC1(7416)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected VDAC1 in human cardiac myocytes tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VDAC1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1