MABN453
Anti-CHRDL1 Antibody, clone 10C9.3
clone 10C9.3, from mouse
Sinônimo(s):
Chordin-like protein 1, Neuralin-1, Neurogenesin-1, Ventroptin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10C9.3, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHRDL1(91851)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CHRDL1 in 200 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected CHRDL1 in 200 µg of human brain tissue lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-1,000 dilution from a representative lot detected CHRDL1 in human retina, human cerebellum, rat cerebellum, and rat cerebral cortex tissue.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1