MABN318
Anti-Transmembrane Prostatic Acid Phosphatase Antibody/TMPAP, clone 3G10.1
clone 3G10.1, from mouse
Sinônimo(s):
Prostatic acid phosphatase, PAP, 5′-nucleotidase, 5′-NT, Ecto-5′-nucleotidase, Thiamine monophosphatase, Transmembrane Prostatic Acid Phosphatase, TMPase, ACPP, TMPAP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACPP(55)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected this antibody detected Transmembrane Prostatic Acid Phosphatase/TMPAP in 200 µg of human prostate tumor tisssue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1