Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A11, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 139.21, 48.37, and 57.81 kDa
observed mol wt ~160, 57, and 50 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, canine, feline, human, bovine
embalagem
antibody small pack of 100 μg
Isotipo
IgG2bκ
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected AIDA1 in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AIDA1 in Western Blotting applications (Tindi, J.O., et al. (2015). J Neurosci. 35(24): 8986-96).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected AIDA1 in Immunofluorescence applications (Tindi, J.O., et al. (2015). J Neurosci. 35(24): 8986-96).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:50 dilution from a representative lot detected AIDA1 in rat cerebral cortex, hippocampus, and cerebellum tissue sections.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated AIDA1 in Immunoprecipitation applications (Carbonell, A.U., et al. (2019). Nat Commun. 10(1): 3529).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1