MABN2484
Anti-ErbB4 Antibody, clone mAB10
clone mab10, from rabbit
Sinônimo(s):
Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mab10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Erbb4(13869)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ErbB4 in Western Blotting applications (Vullhorst, D., et. al. (2009). J Neurosci. 29(39):12255-64).
ELISA Analysis: A representative lot detected ErbB4 in ELISA applications (Vullhorst, D., et. al. (2009). J Neurosci. 29(39):12255-64).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected ErbB4 in Immunohistochemistry applications (Vullhorst, D., et. al. (2009). J Neurosci. 29(39):12255-64).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ErbB4 in Immunoprecipitation applications (Vullhorst, D., et. al. (2009). J Neurosci. 29(39):12255-64).
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected ErbB4 in mouse cerebral cortex tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade