MABN2302
Anti-ARHGAP11B Antibody, clone 3758-A37-5
Sinônimo(s):
Inactive Rho GTPase-activating protein 11B, Rho-type GTPase-activating protein 11B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3758-A37-5, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 30.25 kDa
observed mol wt ~30 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... ARHGAP11B(89839)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from COS-7 cells transfected with human ARHGAP11B.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ARHGAP11B in lysate from COS-7 cells transfected with human ARHGAP11B, but not in lysate from wild-type COS-7 cells.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ARHGAP11B in Immunofluorescence application (Namba, T., et al. (2020). Neuron. 105(5):867-881.e9; Heide, M., et al. (2020). Science. 369(6503):546-550).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ARHGAP11B in Western Blotting applications (Namba, T., et al. (2020). Neuron. 105(5):867-881.e9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1