MABN1843
Anti-SET (I2PP2A) Antibody, N-term Antibody, clone 10E7
clone 10E7, from mouse
Sinônimo(s):
Protein SET, HLA-DR-associated protein II, IGAAD, Inhibitor of granzyme A-activated DNase, PHAPII, I-2PP2A, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A, TAF-I, Template-activating factor I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10E7, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, monkey
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SET(6418)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous monkey SET (I2PP2A) as well as full-length human SET constructs (Wild-type, R179A/K180A/R181A, K168A/R169A) exogenously expressed in COS-7 cells (Arif, M., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(40):27677-27691).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected full-length Myc-tagged human SET (I2PP2A) and its N-terminal cleavage product (NCP) in transfected COS-7 cells. Only NCP and Asn endopeptidase-/AEP-cleaved N-terminal fragment I2NTF, but not the full-length SET, were detected in COS-7 co-transfected with full-length SET and AEP, while acidic pH treatment of the COS-7 transfectants resulted in the detection of only I2NTF, but not NCP (Basurto-Islas, G., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(24):17495-17507).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected both endogenous SET (I2PP2A) in untransfected PC12 cells and exogenously overexpressed SET (I2PP2A) in PC12 rat adrenal pheochromocytoma cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SET (I2PP2A) isoforms in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1