MABN1724
Anti-GABA(A) Receptor α2 Antibody, clone N399/19
clone N399/19, from mouse
Sinônimo(s):
Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-2, GABA(A) receptor subunit alpha-2, Gamma-aminobutyric acid receptor A2 subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N399/19, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GABRA2 (2555)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the GABA(A) receptor subunit alpha-2 target band only in brain membrane extracts from wild-type rats and mice, but not from Gabra2-knockout mice.
Immunohistochemisry Analysis: A representative lot detected GABA(A) receptor subunit alpha-2 immunoreactive regions, includinghippocampus, in rat whole brain sections (Courtesy of Professor. James S. Trimmer, UC Davis, CA, USA).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected GABA(A) receptor subunit alpha-2 in 10 µg human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1