MABN1539
Anti-Serotonin Receptor 1B Antibody, clone 1C2.1
clone 1C2.1, from mouse
Sinônimo(s):
5-hydroxytryptamine receptor 1B, 5-HT-1B, 5-HT-1D-beta, 5-HT1B, S12, Serotonin 1D beta receptor, Serotonin receptor 1B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C2.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTR1B(3351)
Descrição geral
5-HT-1B receptor are therapeutic targets for antimigraine drugs and for treatment of bipolar disorders, autism, and anti-aggressive agents.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected serotonin receptor 1B in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected serotonin receptor 1B in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2