Documentos Principais
MABN118
Sigma-Aldrich
Anti-Limk1 Antibody, clone 6C3.1| MABN118
clone 6C3.1, from mouse
Sinônimo(s):
LIM domain kinase 1, LIMK-1, Lim kinase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIMK1(3984)
Descrição geral
LIM Kinase 1 (LIMK1) is a protein kinase that plays an important role in cellular functions like cell motility and growth cone actin dynamics. LIMK1 contains one PDZ domain and two LIM domains which mediate protein to protein inteactions. It is widely expressed in the adult and fetal nervous system with the highest levels being found in the cerebral cortex. Mutations in LIMK1 have been associated with cardiovascular and musculo-skeletal abnormalities.
Imunogênio
GST-tagged recombinant protein corresponding to human Limk1.
Aplicação
Detect Limk1 using this Anti-Limk1 Antibody, clone 6C3.1 validated for use in western blotting & IHC.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Limk1 in human thalamus and human cerebral cortex tissue.
Qualidade
Evaluated by Western Blotting in human cortex tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Limk1 in 10 µg of human cortex tissue lysate.
Descrição-alvo
~72 kDa observed
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1