MABF733
Anti-KLRG1 Antibody (mouse), APC, clone 2F1
clone 2F1, 0.2 mg/mL, from hamster(Syrian)
Sinônimo(s):
Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1, Mast cell function-associated antigen 2F1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Syrian)
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Klrg1(50928)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg of this antibody detected KLRG1 in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade