MABF449
Anti-CD45RA Antibody (human), PerCP-Cy5.5, clone HI100
clone HI100, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD antigen CD45
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PerCP-Cy5.5
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HI100, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
pkg of 5 μL (0.06 μg/test)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRC(5788)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD45RA in one million human peripheral blood lymphocytes.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade