MABF175E
Anti-CD3 (human), redFluor® 710, clone UCHT1 Antibody
clone UCHT1, from mouse, redFluor® 710
Sinônimo(s):
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD antigen CD3e, CD3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
redFluor® 710
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UCHT1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3E(916)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD3 in one million human peripheral blood lymphocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.