MABF62
Anti-Tim3 Antibody, clone 2E2
clone 2E2, from mouse
Sinônimo(s):
Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIM-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HAVCR2(84868)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Tim3 in human thymus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human thymus tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1