MABF588
Anti-CD45.1 Antibody (mouse), PE, clone A20
clone A20, 0.2 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A20, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ptprc(19264)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45.1 in one million C57Bl/6 or SJL splenocytes.