MABF522
Anti-CD11c Antibody (human), PE, clone 3.9
clone 3.9, from mouse
Sinônimo(s):
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD antigen CD11c
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3.9, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
pkg of 5 μL (1 μg/test)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAX(3687)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11c in one million human peripheral blood monocytes.