AP502B
Goat Anti-Human Ig κ chain Antibody, biotin conjugate, Species Adsorbed
0.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA: 1:5,000-1:20,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fragment Specific Secondary Antibodies
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2