MABF383
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), PerCP-Cy5.5, clone A7R34
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
PerCP-Cy5.5
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A7R34, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Il7R(16197)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade