Documentos Principais
AP1138
Sigma-Aldrich
Anti-ARSA Mouse pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARSA(410)
Descrição geral
Anti-ARSA, mouse polyclonal, recognizes the ~55 kDa ARSA protein in human lymph node tissue. It is validated for Western blotting and paraffin sections.
Purified mouse polyclonal antibody. Recognizes the ~55 kDa ARSA protein.
Recognizes the ~55 kDa ARSA protein in human lymph node tissue.
Imunogênio
Full length human ARSA (aa 1-507)
Human
Aplicação
Immunoblotting (1-5 &microg/ml)
Paraffin Sections (3 &microg/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
Human lymph node tissue
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.