MABF3174
Anti-IL-17A Antibody, clone 6F9.2.12.1.5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F9.2.12.1.5, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 17.5 kDa
observed mol wt ~30 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL17A(7314)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant human IL-17A.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant human IL-17A.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected IL-17A in human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2