MABF3169
Anti-P-selectin/CD62P Antibody, clone WAPS12.2
Sinônimo(s):
CD62 antigen-like family member P, CD62P, GMP-140, Granule membrane protein 140, LECAM3, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3, PADGEM, Platelet activation dependent granule-external membrane protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
WAPS12.2, monoclonal
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
human ... SELP(6403)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human bone marrow tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected P-selectin/CD62P in Human bone marrow tissue sections.
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot Inhibited the rolling of / T cells on thrombin-activated platelets. (Jutila, M.A., et al. (1994). J Immunol. 153(9):3917-28).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected P-selectin/CD62P in Flow Cytometry applications (Jutila, M.A., et al. (1994). J Immunol.153(9):3917-28).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected P-selectin (CD62P) in Immunohistochemistry applications (Auvinen, K., et al. (2014). Immunology. 143(3):406-15).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2