MABF3107
Anti-ULBP2 Antibody, clone BUMO1
Sinônimo(s):
ALCAN-alpha, N2DL-2, NKG2D ligand 2, NKG2DL2, Retinoic acid early transcript 1H, UL16-binding protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BUMO1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 27.37 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... ULBP2(80328)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in C1R cells expressing ULBP2.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected ULBP2 in one million C1R cells expressing ULBP2.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected ULBP2 in ELISA applications (Waldhauer, I., et al. (2006). Cancer Res. 66(5):2520-6; Weil, S., et al. (2017). Front Immunol. 10:8:387).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected ULBP2 in Flow Cytometry applications (Welte, S.A., et al. (2003). Eur J Immunol. 33(1):194-203; Waldhauer, I., et al. (2006). Cancer Res. 66(5):2520-6; Heinemann, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(2):460-71).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1