fonte biológica
hamster
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D4, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 26.96 kDa
observed mol wt ~50 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tigit(100043314)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant mouse TIGIT-Fc chimera protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected recombinant mouse Fc-His-tagged TIGIT chimera protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected TIGIT in ELISA applications (Joller, N., et al. (2011). J Immunol. 186(3):1338-42).
ELISA Analysis: Various dilutions from a representative lot detected Fc-His-tagged TIGIT chimera protein .
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected TIGIT in Flow Cytometry applications (Joller, N., et al. (2011). J Immunol. 186(3):1338-42).
Agonist Action: A representative lot of this antibody reduced proliferation of T cells stimulated with Anti-CD3/Anti-CD28 beads in vitro. (Dixon, K.O., et al. (2018). J Immunol. 200(8):3000-3007).
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody fully blocked CD155 binding to TIGIT. (Dixon, K.O., et al. (2018). J Immunol. 200(8):3000-3007).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2