MABF264
Anti-AIP1/WD repeat-containing protein 1, clone 13F10 Antibody
clone 13F10, from rat
Sinônimo(s):
WD repeat-containing protein 1, Actin-interacting protein 1, AIP1, AIP1/WD repeat-containing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13F10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Wdr1(22388)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected AIP1/WD repeat-containing protein 1 in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas