MABF233
Anti-HLA-C Antibody, clone DT9
clone DT9, from mouse
Sinônimo(s):
HLA class I histocompatibility antigen,Cw-1 alpha chain, MHC class I antigen Cw*1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DT9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-C(3107)
Descrição geral
The previously assigned protein identifier P30499 has been merged into P10321. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected HLA-C in human PBMCs (Corrah, T. W., et al. (2011). J Virol. 85(7):3367-3374.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated HLA-C from various human cell lines (Braud, V. M., et al. (1998). Curr Biol. 8(1):1-10.).
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected HLA-C in 1X10E6 human PBMCs.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1