MABF2050
Anti-Peripheral Node Addressin (PNAd) Antibody, clone MECA-79
clone MECA-79, from rat
Sinônimo(s):
Peripheral Node Addressin, MECA-79, CD62L-ligand (PNAd)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MECA-79, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Peripheral Node Addressin (PNAd) in Western Blotting applications (Hemmerich, S., et. al. (1994). J Exp Med. 180(6):2219-26).
Inhibition Analysis: A representative lot detected Peripheral Node Addressin (PNAd) in Inhibition applications (Streeter, P.R., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(5):1853-62;Michie, S.A., et. al. (1993). Am. J. Pathol. 143(6):1688-98; Berg, E.L., et. al. (1991). J Cell Biol. 114(2):343-9).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Peripheral Node Addressin (PNAd) in Immunoprecipitation applications (Berg, E.L., et. al. (1991). J Cell Biol. 114(2):343-9).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Peripheral Node Addressin (PNAd) in Immunohistochemistry applications (Sinha, R.K., et. al. (2006). Immunology. 119(4):461-9; Streeter, P.R., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(5):1853-62; Michie, S.A., et. al. (1993). Am J Pathol. 143(6):1688-98).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Peripheral Node Addressin (PNAd) in Flow Cytometry applications (Sinha, R.K., et. al. (2006). Immunology. 119(4):461-9).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Peripheral Node Addressin (PNAd) in human tonsil tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1