MABF2048M
Anti-Zika virus Antibody, clone ZV-2
clone ZV-2, from mouse
Sinônimo(s):
Genome polyprotein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ZV-2, monoclonal
reatividade de espécies
virus
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Zika virus in Immunochemistry applications (Miner, J.J., et. al. (2016). Cell. 165(5):1081-91).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Zika virus in Flow Cytometry applications (Miner, J.J., et. al. (2016). Cell. 165(5):1081-91).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Zika virus envelope recombinant protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1