MABF167D
Anti-CD8a (human), PE, clone RPA-T8 Antibody
clone RPA-T8, from mouse, PE
Sinônimo(s):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2, CD antigen CD8a, CD8a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RPA-T8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD8A(925)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD8a in one million human peripheral blood lymphocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.