MABF155A
Anti-CD8a (Mouse), violetFluor® 450, clone 53-6.7 Antibody
clone 53-6.7, from rat, violetFluor® 450
Sinônimo(s):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD8a, CD8a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
violetFluor® 450
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
53-6.7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd8A(12525)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD8a in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.