MABF1479
Anti-CD120b/TNFR2 Antibody, clone TR75-89
Sinônimo(s):
TNF-R2, TNF-RII, TNFR-II, Tumor necrosis factor receptor 2, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B, Tumor necrosis factor receptor type II, p75, p80 TNF-alpha receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TR75-89, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 50.32 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Tnfrsf1b(21938)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in L929 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CD120b/TNFR2 in one million L929 cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD120b/TNFR2 in Western Blotting applications (Sheehan, K.C., et al. (1995). J Exp Med. 181(2):607-17).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD120b/TNFR2 in Immunoprecipitation applications (Pinckard, J.K., et al. (1997). J Immunol. 158(8):3869-73).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD120b/TNFR2 in Flow Cytometry applications (Kim, E.Y., et al. (2004). J Immunol. 173(7):4500-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1