MABF144D
Anti-CD90.2 (mouse), FITC, clone 30-H12 Antibody
clone 30-H12, from rat, FITC conjugate
Sinônimo(s):
Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90, CD90.2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
30-H12, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Thy1(21838)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD90.2 in one million C57Bl/6 splenocytes stained with APC Anti-mouse CD3e.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.