MABE990
Anti-MSL-2 Antibody, clone 10C3.1
clone 10C3.1, from mouse
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase MSL2, Male-specific lethal-2 homolog, Male-specific lethal-2 homolog 1, Male-specific lethal 2-like 1, MSL-2, MSL2-like 1, RING finger protein 184
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10C3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MSL2(55167)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected MSL-2 in HUVECs, A431 and HeLa cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected MSL-2 in 10 µg of LNCaP cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1