MABE430
Anti-TIP60 Antibody, clone 3F9
ascites fluid, clone 3F9, from mouse
Sinônimo(s):
Histone acetyltransferase KAT5, 60 kDa Tat-interactive protein, Tip60, Histone acetyltransferase HTATIP, HIV-1 Tat interactive protein, Lysine acetyltransferase 5, cPLA(2)-interacting protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KAT5(10524)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected human recombinant TIP60 protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Human recombinant TIP60 protein