MABE355
Anti-ADAR2 Antibody, clone 2D1.1
clone 2D1.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, 98 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup98, Nup98
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D1.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NUP98(4928)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAR2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1