MABE325
Anti-p21WAF1 Antibody, clone EA10
clone EA10, from mouse
Sinônimo(s):
Cyclin-dependent kinase inhibitor 1, CDK-interacting protein 1, Melanoma differentiation-associated protein 6, MDA-6, p21
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EA10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDKN1A(1026)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected p21WAF1 in normal human lower back tissue (el-Deiry, W. S., et al. (1995). Cancer Res. 55(13):2910-2919.).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected p21WAF1 in non-irradiated and gamma irradiated CLL cells (Carter, A., et al. (2004). Br J Haematol. 127(4):425-428).
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected p21WAF1 in 10 µg of HT-29 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HT-29 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1