MABE229
Anti-phospho-Cdk1 (Thr14, Tyr15)Antibody, clone CP3.2
clone CP3.2, from mouse
Sinônimo(s):
Cyclin-dependent kinase 1, CDK1, Cell division control protein 2 homolog, Cell division protein kinase 1, p34 protein kinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CP3.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr14, pTyr15)
Informações sobre genes
human ... CDK1(983)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-Cdk1 (Thr14, Tyr15) in UV treated HeLa cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
UV treated and untreated HeLa cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1