5.09374
L524-0366
≥98% (HPLC), powder, Fn14 antagonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Fn14 Antagonist, L524-0366, Fibroblast Growth Factor-inducible 14 Antagonist; L5240366, THD Receptor Antagonist; TNF-like Weak Inducer of Apoptosis Receptor Antagonist, TWEAK Receptor Antagonist; TWEAK-Fn14 Interaction Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fn14 Antagonist, L524-0366,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
7.12 μM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CSCCN1C(=O)C2=CN(N=N2)C3=CC(=CC=C3)Cl
InChI
1S/C13H13ClN4OS/c14-10-2-1-3-11(8-10)18-9-12(15-16-18)13(19)17-4-6-20-7-5-17/h1-3,8-9H,4-7H2
chave InChI
ZOBDTKWDYMRKPF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
fibroblast growth factor-inducible 14 (Fn14)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3