MABE227
Anti-FTO Antibody, clone 5-2H10
clone 5-2H10, from mouse
Sinônimo(s):
Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, Fat mass and obesity-associated protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5-2H10, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FTO(79068)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FTO in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human kidney tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1